Neodym-Standardlösung, 1000 mg/L Nd in 5%iger Salpetersäure (aus Nd₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88081.AE
88081.AP
88081.AEEA
91.5
CHF
88081.AE
88081.AP
Neodym-Standardlösung, 1000 mg/L Nd in 5%iger Salpetersäure (aus Nd₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Neodym-Standards
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST