Lutetium-Standardlösung, 1000 mg/L Lu in 5%iger Salpetersäure (aus Lu₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35765.APEA 1150 CHF
35765.AP 35765.AE 35765.AD
Lutetium-Standardlösung, 1000 mg/L Lu in 5%iger Salpetersäure (aus Lu₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lutetium-Standards
Molecular Formula: Lu₂O3 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST