Lutetium-Standardlösung, 10.000 mg/l Lu in 5%iger Salpetersäure (aus Lu₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
35757.APEA 2170 CHF
35757.AP 35757.AE 35757.AD
Lutetium-Standardlösung, 10.000 mg/l Lu in 5%iger Salpetersäure (aus Lu₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lutetium-Standards
Molecular Formula: Lu2O3 in 5% HNO3
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Rückführbar auf NIST