Lanthan-Standardlösung, 1000 mg/L La in 5%iger Salpetersäure (aus La) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88074.AEEA 91.9 CHF
88074.AE 88074.AP
Lanthan-Standardlösung, 1000 mg/L La in 5%iger Salpetersäure (aus La) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Lanthan-Standards
Molecular Formula: La in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST