Kalium-Standardlösung, 1000 mg/L K in 5%iger Salpetersäure (aus KNO₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88087.AE 88087.AP
88087.AEEA 74.2 CHF
88087.AE 88087.AP
Kalium-Standardlösung, 1000 mg/L K in 5%iger Salpetersäure (aus KNO₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Kalium-Standards
Molecular Formula: KNO₃ 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST