Kalium-Standardlösung, 1000 mg/L K in 5%iger Salpetersäure (aus KNO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13866.AD
13866.AE
13866.AP
13866.ADEA
98.2
CHF
13866.AD
13866.AE
13866.AP
Kalium-Standardlösung, 1000 mg/L K in 5%iger Salpetersäure (aus KNO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Kalium-Standards
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST