Erbium-Standardlösung, 1000 mg/L Er in 5%iger Salpetersäure (aus Er₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88063.AE 88063.AP
88063.AEEA 84.7 CHF
88063.AE 88063.AP
Erbium-Standardlösung, 1000 mg/L Er in 5%iger Salpetersäure (aus Er₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Erbium-Standards
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST