Eisen-Standardlösung, 10000 mg/L Fe in 10%iger Salpetersäure (aus Fe(NO3)3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70376.0100EA 216 CHF
1.70376.0100
Eisen-Standardlösung, 10000 mg/L Fe in 10%iger Salpetersäure (aus Fe(NO3)3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Eisen-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST