Calcium-Standardlösung, 1000 mg/L Ca in 5%iger Salpetersäure (aus CaCO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13852.AD
13852.AE
13852.AP
13852.ADEA
103
CHF
13852.AD
13852.AE
13852.AP
Calcium-Standardlösung, 1000 mg/L Ca in 5%iger Salpetersäure (aus CaCO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Calcium-Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST