Calcium-Standardlösung, 10000 mg/L Ca in 5%iger Salpetersäure (aus CaCO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14407.AD
14407.AE
14407.AP
14407.ADEA
189
CHF
14407.AD
14407.AE
14407.AP
Calcium-Standardlösung, 10000 mg/L Ca in 5%iger Salpetersäure (aus CaCO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Calcium-Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)