Zink-Standardlösung, 1000 mg/L Zn in 5%iger Salpetersäure (aus Zn) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13835.AD
13835.AE
13835.AP
13835.ADEA
101
CHF
13835.AD
13835.AE
13835.AP
Zink-Standardlösung, 1000 mg/L Zn in 5%iger Salpetersäure (aus Zn) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Zink-Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST