Zink-Standardlösung, 10000 mg/L Zn in 5%iger Salpetersäure (aus Zn) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14404.AD
14404.AE
14404.AP
14404.ADEA
178
CHF
14404.AD
14404.AE
14404.AP
Zink-Standardlösung, 10000 mg/L Zn in 5%iger Salpetersäure (aus Zn) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Zink-Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST