Vanadium-Standardlösung, 1000 mg/L V in 5%iger Salpetersäure (aus V₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13850.AD
13850.AE
13850.AP
13850.ADEA
101
CHF
13850.AD
13850.AE
13850.AP
Vanadium-Standardlösung, 1000 mg/L V in 5%iger Salpetersäure (aus V₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Vanadium-Standards
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST