Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in 5%iger Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13874.AD
13874.AE
13874.AP
13874.ADEA
104
CHF
13874.AD
13874.AE
13874.AP
Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in 5%iger Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Strontium-Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST