Ruthenium-Standardlösung, 10000 mg/L Ru in 20%iger Salzsäure (aus RuCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
35773.AD
35773.AE
35773.AP
35773.ADEA
626
CHF
35773.AD
35773.AE
35773.AP
Ruthenium-Standardlösung, 10000 mg/L Ru in 20%iger Salzsäure (aus RuCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Ruthenium-Standards
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST