Rhodium-Standardlösung, 10 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45320.AEEA 368 CHF
45320.AE
Rhodium-Standardlösung, 10 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Rhodium-Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 2% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST