Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in Wasser (aus (NH₄)NbF₆) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70337.0100EA 137 CHF
1.70337.0100
Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in Wasser (aus (NH₄)NbF₆) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Niob-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST