Nickel-Standardlösung, 1000 mg/L Ni in 5%iger Salpetersäure (aus Ni) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13839.AD
13839.AE
13839.AP
13839.ADEA
104
CHF
13839.AD
13839.AE
13839.AP
Nickel-Standardlösung, 1000 mg/L Ni in 5%iger Salpetersäure (aus Ni) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Nickel-Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST