Nickel-Standardlösung, 10000 mg/L Ni in 5%iger Salpetersäure (aus Ni) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14414.AD
14414.AE
14414.AP
14414.ADEA
166
CHF
14414.AD
14414.AE
14414.AP
Nickel-Standardlösung, 10000 mg/L Ni in 5%iger Salpetersäure (aus Ni) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Nickel-Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST