Natrium-Standardlösung, 10000 mg/L Na in 5%iger. Salpetersäure (aus Na₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14400.AD
14400.AE
14400.ADEA
174
CHF
14400.AD
14400.AE
Natrium-Standardlösung, 10000 mg/L Na in 5%iger. Salpetersäure (aus Na₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST