Indium-Standardlösung, 10000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14411.AD 14411.AE 14411.AP
14411.ADEA 252 CHF
14411.AD 14411.AE 14411.AP
Indium-Standardlösung, 10000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Indium-Standards
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Traceable to NIST
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134048