Gold-Standardlösung, 1000 mg/L Au in 20%iger Salzsäure (aus Au) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13881.AE
13881.AD
13881.AP
13881.AEEA
325
CHF
13881.AE
13881.AD
13881.AP
Gold-Standardlösung, 1000 mg/L Au in 20%iger Salzsäure (aus Au) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Gold-Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST