Gold-Standardlösung, 10000 mg/L Au in 20%iger Salzsäure (aus Au) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14392.AD 14392.AE 14392.AP
14392.ADEA 729 CHF
14392.AD 14392.AE 14392.AP
Gold-Standardlösung, 10000 mg/L Au in 20%iger Salzsäure (aus Au) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Gold-Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST