Gallium-Standardlösung, 1000 mg/L Ga in 5%iger Salpetersäure mit Salzsäure (max. 1%) (aus Ga) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13869.AE
13869.AD
13869.AP
13869.AEEA
173
CHF
13869.AE
13869.AD
13869.AP
Gallium-Standardlösung, 1000 mg/L Ga in 5%iger Salpetersäure mit Salzsäure (max. 1%) (aus Ga) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Gallium-Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST