Gallium-Standardlösung, 10000 mg/L Ga in 5%iger Salpetersäure mit Salzsäure (max. 1%) (aus Ga) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14427.AD
14427.AE
14427.AP
14427.ADEA
197
CHF
14427.AD
14427.AE
14427.AP
Gallium-Standardlösung, 10000 mg/L Ga in 5%iger Salpetersäure mit Salzsäure (max. 1%) (aus Ga) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Gallium-Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST