Cer-Standardlösung, 1000 mg/L Ce in 5%iger Salpetersäure (aus Ce) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
30520.AE
30520.AP
30520.AEEA
87.5
CHF
30520.AE
30520.AP
Cer-Standardlösung, 1000 mg/L Ce in 5%iger Salpetersäure (aus Ce) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Cer-Standards
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST