Cer-Standardlösung, 1000 mg/L Ce in 5%iger Salpetersäure (aus Ce) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13815.ADEA 93.6 CHF
13815.AD 13815.AE
Cer-Standardlösung, 1000 mg/L Ce in 5%iger Salpetersäure (aus Ce) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Cer-Standards
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST