Cer-Standardlösung, 10000 mg/L Ce in 5%iger Salpetersäure (aus Ce) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14371.AD
14371.AE
14371.AP
14371.ADEA
160
CHF
14371.AD
14371.AE
14371.AP
Cer-Standardlösung, 10000 mg/L Ce in 5%iger Salpetersäure (aus Ce) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Cer-Standards
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST