Chlorwasserstoff 2 N diethyl ether, AcroSeal®, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
368471000 368478000
368471000.EA 156 CHF
368471000. 368478000.
Chlorwasserstoff 2 N diethyl ether, AcroSeal®, pure
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichte: 0.74 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1.90 to 2.20 N