Silber-Standardlösung, 10000 mg/L Ag in 5%iger. Salpetersäure (aus Ag) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14418.AE
14418.AD
14418.AP
14418.AEEA
302
CHF
14418.AE
14418.AD
14418.AP
Silber-Standardlösung, 10000 mg/L Ag in 5%iger. Salpetersäure (aus Ag) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Silber-Standards
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST