Magnesium-Standardlösung, 10000 mg/L Mg in 5%iger Salpetersäure (aus Mg) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14430.APEA 597 CHF
14430.AP 14430.AE 14430.AD
Magnesium-Standardlösung, 10000 mg/L Mg in 5%iger Salpetersäure (aus Mg) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Magnesium-Standards
Molecular Formula: Mg In 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST