Chrom-Standardlösung, 10000 mg/L Cr in 5%iger Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38722.AE 38722.AD 38722.AP
38722.AEEA 307 CHF
38722.AE 38722.AD 38722.AP
Chrom-Standardlösung, 10000 mg/L Cr in 5%iger Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Chrom-Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST