Dysprosium-Standardlösung, 10000 mg/L Dy in 5%iger Salpetersäure (aus Dy₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14426.AD
14426.AE
14426.AP
14426.ADEA
195
CHF
14426.AD
14426.AE
14426.AP
Dysprosium-Standardlösung, 10000 mg/L Dy in 5%iger Salpetersäure (aus Dy₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Dysprosium-Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST