Cäsium-Standardlösung, 10000 mg/L Cs in 5%iger Salpetersäure (aus Cs2CO3) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14425.AD 14425.AE 14425.AP
14425.ADEA 191 CHF
14425.AD 14425.AE 14425.AP
Cäsium-Standardlösung, 10000 mg/L Cs in 5%iger Salpetersäure (aus Cs2CO3) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Cäsium-Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134037