2-Propoxyethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43947.1000EA
89.9
CHF
8.43947.1000
8.43947.0250
2-Propoxyethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(Propyloxy)ethanol
Formel:
C₅H₁₂O₂ MW: 104,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00072645 CAS-Nummer: 2807-30-9 EINECS: 220-548-6 UN: 1986 ADR: 3 (6.1),III |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | -75 °C |
Vapor Pressure | 2.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 48 °C |
Density | 0.912 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 230°C |