Valeramid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Pentanamide
422440025 422440250 422440050
ACRO422440025EA 37.8 CHF
ACRO422440025 ACRO422440250 ACRO422440050
Valeramid 97%
Valeramid
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Melting Pt: 101…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041895
CAS-Nummer: 626-97-1
EINECS: 210-974-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %