(3-Bromphenyl)aceton 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
350600050 350600250
ACRO350600050EA 86.5 CHF
ACRO350600050 ACRO350600250
(3-Bromphenyl)aceton 98+%
(3-Bromphenyl)aceton
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213.07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210400
CAS-Nummer: 21906-32-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %