Titan(IV)chlorid 1 M in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Titantetrachlorid
H31830.AEEA 96.5 CHF
H31830.AE H31830.AP
Titan(IV)chlorid 1 M in Dichlormethan
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
MW: 189,69 g/mol
Dichte: 1,365
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 8,III