Iodmonochlorid 1 M in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Iodochloride
H31938.AE H31938.AP
H31938.AEEA 118 CHF
H31938.AE H31938.AP
Iodmonochlorid 1 M in Dichlormethan
Iodmonochlorid
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011354
Formel: ClI
MW: 162,36 g/mol
Dichte: 1.420
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2922
ADR: 8,III