1-(4-Chlorbenzyl)piperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H55337.03 H55337.06 H55337.14
H55337.03EA 58.4 CHF
H55337.03 H55337.06 H55337.14
1-(4-Chlorbenzyl)piperazin ≥98%
1-(4-Chlorbenzyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂
MW: 210,71 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C (0.1 mmHg)
Dichte: 1.140
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040791
CAS-Nummer: 23145-88-2
UN: 3267
ADR: 8,III