6-Bromchinolin 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H55111.03
H55111.06
H55111.03EA
79.3
CHF
H55111.03
H55111.06
6-Bromchinolin 97
6-Bromoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 5332-25-2
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Flash Point:
Formel:
C₉H₆BrN MW: 208.06 Dichte: 1.538 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024023 CAS-Nummer: 5332-25-2 EINECS: 226-238-7 |