4-Propoxyanilin 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H55096.03
H55096.06
H55096.03EA
80.5
CHF
H55096.03
H55096.06
4-Propoxyanilin 97
4-Propoxyanilin
Formel:
C₉H₁₃NO MW: 151.21 g/mol Flash-Pt: 110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043621 CAS-Nummer: 4469-80-1 EINECS: 224-740-0 |