4-Hexyloxyanilin 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 128 CHF
H55868.06 H55868.14
4-Hexyloxyanilin 99
4-Hexyloxyanilin
Formel: C₁₂H₁₉NO
MW: 193.29 g/mol
Siedepunkt: 155…158 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 43…45 °C
Flash-Pt: 113 °C (235 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007868
CAS-Nummer: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8