4-Chlorphenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
H55984.03 H55984.06 H55984.14
H55984.03EA 49 CHF
H55984.03 H55984.06 H55984.14
4-Chlorphenylboronsäurepinakolester ≥97%
4-Chlorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₆BClO₂
MW: 238.52 g/mol
Melting Pt: 50…55 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663875
CAS-Nummer: 195062-61-4