2-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H55771.03 H55771.06
H55771.03EA 326 CHF
H55771.03 H55771.06
2-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 56962-11-9 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 145-147° MDL No.: MFCD00052184
Formel: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Melting Pt: 145…147 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052184
CAS-Nummer: 56962-11-9