3-Brom-5-fluorphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H55288.03 H55288.06
H55288.03EA 38.5 CHF
H55288.03 H55288.06
3-Brom-5-fluorphenol ≥97%
3-Brom-5-fluorphenol
Purity: 97% CAS No.: 433939-27-6 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° MDL No.: MFCD07783710
Formel: C₆H₄BrFO
Melting Pt: 36…40 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783710
CAS-Nummer: 433939-27-6