Gold-Standardlösung, 1000 mg/L Au in 2 M Salzsäure (aus HAuCl4) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70216.0500EA
401
CHF
1.70216.0500
1.70216.0100
Gold-Standardlösung, 1000 mg/L Au in 2 M Salzsäure (aus HAuCl4) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Gold-Standards