2-Amino-5-brombenzonitril 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Bromo-2-cyanoaniline
H55217.03 H55217.06
H55217.03EA 85.2 CHF
H55217.03 H55217.06
2-Amino-5-brombenzonitril 96%
2-Amino-5-brombenzonitril
Purity: 96% CAS No.: 39263-32-6 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 96-100° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00158946
Formel: C₇H₅BrN₂
Melting Pt: 96…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00158946
CAS-Nummer: 39263-32-6
EINECS: 254-387-8
ADR: 6.1,III