4-Amino-3-brombenzonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H55483.03 H55483.06
H55483.03EA 87 CHF
H55483.03 H55483.06
4-Amino-3-brombenzonitril 97%
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 50397-74-5 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 106-110° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01861386
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Melting Pt: 106…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861386
CAS-Nummer: 50397-74-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III