Laborglasreiniger deconex® 22 PF
Lieferant: Borer Chemie
501500.00-S10P 501500.00-D15P
148-5235EA 230 CHF
148-5235 DECO501500.00-D15P
Laborglasreiniger deconex® 22 PF
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Alkalischer Pulverreiniger zur maschinellen Aufbereitung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Grosse Reinigungsleistung dank hohem Dispergievermögen
  • Phosphatfrei, eignet sich für phosphatkritische Anwendungen
  • EDTA-, NTA-, chlor- und tensidfrei, umweltfreundlich, kein Eintrag von Tensiden und Phosphaten ins Abwasser
  • Es wird eine Nachspülung mit einem sauren deconex® Reiniger als Abschluss des Reinigungsprozesses empfohlen
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller und den Vertriebspartner